Imprimer
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane 94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L17295.14 L17295.22
L17295.14EA 81.8 EUR
L17295.14 L17295.22
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane 94%
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Purity: 94% CAS No.: 2469-55-8 Molecular Formula: C10H28N2OSi2 Formula Weight: 248.52 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 132-139°/11mm Beilstein Reference: 1760876 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00039786
Formule: C₁₀H₂₈N₂OSi₂
Point d'ébullition: 132…139 °C (11 mmHg)
Densité: 0,897
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039786
Numéro CAS: 2469-55-8
EINECS: 219-588-7
ONU: 2735
ADR: 8,III