Imprimer
Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L17117.14 L17117.22
L17117.14EA 47.9 EUR
L17117.14 L17117.22
Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Hydrogen fluoride pyridine complex
CAS No.: 62778-11-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 50°/1mm Beilstein Reference: 4750151 UN No.: UN1790 MDL No.: MFCD00012436
Formule: C₅H₅N·(HF)x
Point d'ébullition: 50 °C (1 mmHg)
Densité: 1.100
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012436
Numéro CAS: 62778-11-4
ONU: 1790
ADR: 8,I
Merck Index: 14,6821