Imprimer
2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-Chloro-N-methylacetohydroxamate
L17048.06 L17048.14
L17048.06EA 29.2 EUR
L17048.06 L17048.14
2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide 98%
2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide
Purity: 98% CAS No.: 67442-07-3 Molecular Formula: C4H8ClNO2 Formula Weight: 137.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 94-95°/9mm Beilstein Reference: 1924015 MDL No.: MFCD00134232
Formule: C₄H₈ClNO₂
Point d'ébullition: 94…95 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 39…41 °C
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Numéro MDL: MFCD00134232
Numéro CAS: 67442-07-3