Imprimer
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate 94% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid 2-(Trimethylsilyloxy)ethyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L16675.18 L16675.09
L16675.18EA 116 EUR
L16675.18 L16675.09
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate 94% stabilisé
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 94% CAS No.: 17407-09-9 Molecular Formula: C9H18O3Si Formula Weight: 202.33 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 65°/0.9mm MDL No.: MFCD00053869
Formule: C₉H₁₈O₃Si
Point d'ébullition: 65 °C (0.9 mmHg)
Densité: 0.995
Point d'éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053869
Numéro CAS: 17407-09-9
EINECS: 241-432-1