Imprimer
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4,4′-Oxybis(benzoic acid)
L15651.14 L15651.22
L15651.14EA 43.6 EUR
L15651.14 L15651.22
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98%
4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Purity: 98+% CAS No.: 2215-89-6 Molecular Formula: C14H10O5 Formula Weight: 258.23 Melting Point: 329-332° Beilstein Reference: 2218315 MDL No.: MFCD00013988
Formule: C₁₄H₁₀O₅
Point de fusion: 329…332 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013988
Numéro CAS: 2215-89-6
EINECS: 218-683-0