Cycloheptylacetic acid 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L15553.03
L15553.06
L15553.03EA
71.2
EUR
L15553.03
L15553.06
Cycloheptylacetic acid 99%
Cycloheptylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4401-20-1
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4725
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 110-112°/1mm
Beilstein Reference: 1935484
MDL No.: MFCD01075701
Formule:
C₉H₁₆O₂ Point d'ébullition: 110…112 °C (1 mmHg) Point de fusion: 14…15 °C Densité: 1,023 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075701 Numéro CAS: 4401-20-1 |