L-Pipecolic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-HomoPro-OH, (S)-Piperidine-2-carboxylic acid, L-Pipecolinic Acid, L-Homoproline
L15373.03
L15373.06
L15373.03EA
130
EUR
L15373.03
L15373.06
L-Pipecolic acid ≥99%
L-Pipecolic acid
Purity: 99%
CAS No.: 3105-95-1
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 81093
Optical Rotation: -26° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00005981
Formule:
C₆H₁₁NO₂ Point de fusion: ∼ 270 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005981 Numéro CAS: 3105-95-1 EINECS: 221-462-1 Merck Index: 14,7458 |