Sodium vinylsulphonate ∼25% en solution aqueuse, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L15356.AE
L15356.AP
L15356.AEEA
37.3
EUR
L15356.AE
L15356.AP
Sodium vinylsulphonate ∼25% en solution aqueuse, grade Technique
Sodium vinylsulphonate
CAS No.: 3039-83-6
Molecular Formula: CH2=CHSO3Na
Formula Weight: 130.10
Refractive Index: 1.3770
MDL No.: MFCD00007520
Formule:
C₂H₄O₃S Densité: 1,180 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007520 Numéro CAS: 3039-83-6 EINECS: 221-242-5 |