Cycloheptanemethylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L14659.03
L14659.06
L14659.03EA
60.9
EUR
L14659.03
L14659.06
Cycloheptanemethylamine ≥98%
Cycloheptanemethylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 4448-77-5
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 98-101°/35mm
Beilstein Reference: 2958734
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00021674
Formule:
C₈H₁₇N Point d'ébullition: 98…101 °C (35 mmHg) Densité: 0,884 Point d'éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00021674 Numéro CAS: 4448-77-5 EINECS: 224-692-0 ADR: 8,II |