Imprimer
Benzyl-(S)-(-)-lactate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L14645.06 L14645.14
L14645.06EA 65.5 EUR
L14645.06 L14645.14
Benzyl-(S)-(-)-lactate 97%
Benzyl-(S)-(-)-lactate
Purity: 97% CAS No.: 56777-24-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5130 Boiling Point: 105-109°/0.1mm Beilstein Reference: 2048925 Optical Rotation: -12.9° (c=3.1 in methanol) MDL No.: MFCD00209546
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 105…109 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.120
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209546
Numéro CAS: 56777-24-3