Imprimer
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulphonate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tos-PEG6-Tos, Pentaethylene glycol di(p-toluenesulphonate)
L14369.03 L14369.06
L14369.03EA 33.1 EUR
L14369.03 L14369.06
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulphonate 95%
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulphonate
Purity: 95% CAS No.: 41024-91-3 Molecular Formula: C24H34O10S2 Formula Weight: 546.66 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5225 Beilstein Reference: 3599245 MDL No.: MFCD00012204
Formule: C₂₄H₃₄O₁₀S₂
MW: 546.66 g/mol
Densité: 1.260
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012204
Numéro CAS: 41024-91-3