Imprimer
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L14365.06 L14365.14
L14365.06EA 48.3 EUR
L14365.06 L14365.14
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97% CAS No.: 81-30-1 Molecular Formula: C14H4O6 Formula Weight: 268.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 272788 MDL No.: MFCD00006915
Formule: C₁₄H₄O₆
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006915
Numéro CAS: 81-30-1
EINECS: 201-342-5