Imprimer
Dowex® 1X8 (Cl) 200-400 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L14258.18 L14258.30 L14258.0B
L14258.18EA 58.3 EUR
L14258.18 L14258.30 L14258.0B
Dowex® 1X8 (Cl) 200-400 mesh
Dowex® 1X8 (Cl)
CAS No.: 12627-85-9 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132718
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132718
Numéro CAS: 12627-85-9