Imprimer
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L14018.36 L14018.22
L14018.36EA 118 EUR
L14018.36 L14018.22
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate 98%
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate
Purity: 98% CAS No.: 143218-48-8 Molecular Formula: C3H6ClNaO4S.0.5H2O Formula Weight: 205.60 (196.59anhy) Melting Point: ca 256° dec. Beilstein Reference: 4164376 MDL No.: MFCD00149699
Formule: C₃H₆ClNaO₄S·½H₂O
MW: 205.60 g/mol (196.59 anhy)
Point de fusion: ∼ 256 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149699
Numéro CAS: 143218-48-8
EINECS: 204-807-0