(+)-Menthyl acetate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 5157-89-1
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 229-230°
Beilstein Reference: 1909419
Optical Rotation: +80.5° (c=8 in benzene)
MDL No.: MFCD00062977
Formule:
C₁₂H₂₂O₂ Point d'ébullition: 229…230 °C Densité: 0,925 Point d'éclair: 77 °C (170 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00062977 Numéro CAS: 5157-89-1 |