N-Acetylneuraminic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 131-48-6
Molecular Formula: C11H19NO9
Formula Weight: 309.28
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1716283
Optical Rotation: -32° (c=0.5 in water)
MDL No.: MFCD00006620
Formule:
C₁₁H₁₉NO₉ Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00006620 Numéro CAS: 131-48-6 EINECS: 205-023-1 Merck Index: 14,8484 |