Imprimer
Dowex® 50WX2 (H) 200-400 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L13945.18 L13945.30 L13945.0B
L13945.18EA 57.4 EUR
L13945.18 L13945.30 L13945.0B
Dowex® 50WX2 (H) 200-400 mesh
Dowex® 50WX2 (H)
CAS No.: 12612-37-2 MDL No.: MFCD00132722
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132722
Numéro CAS: 12612-37-2