Imprimer
4-(4-Méthylphényl)-1,3-thiazol-2-amine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-(p-Tolyl)-2-thiazolamine, 4-(4-Methylphenyl)-2-thiazolamine, 4-(p-Tolyl)thiazol-2-amine, 2-Amino-4-(4-methylphenyl)thiazole
L13863.03 L13863.06
L13863.03EA 30 EUR
L13863.03 L13863.06
4-(4-Méthylphényl)-1,3-thiazol-2-amine 98%
4-(4-Méthylphényl)-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 98% CAS No.: 2103-91-5 Molecular Formula: C10H10N2S Formula Weight: 190.27 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 143563 MDL No.: MFCD00170264
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00170264
Numéro CAS: 2103-91-5