Imprimer
2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L13711.MC L13711.03
L13711.MCEA 53.4 EUR
L13711.MC L13711.03
2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole ≥98%
2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 80983-34-2 Molecular Formula: C10H13N3O2S Formula Weight: 239.30 Melting Point: 220-222° MDL No.: MFCD01075656
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂S
Point de fusion: 220…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075656
Numéro CAS: 80983-34-2