Imprimer
Methyl-2-methoxypropionate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L13527.14 L13527.06
L13527.14EA 196 EUR
L13527.14 L13527.06
Methyl-2-methoxypropionate 98%
Methyl-2-methoxypropionate
Purity: 98% CAS No.: 17639-76-8 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.3970 Boiling Point: 43-44°/15mm Beilstein Reference: 1720819 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00151664
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 43…44 °C (15 mmHg)
Point d'éclair: 36 °C (96 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151664
Numéro CAS: 17639-76-8
EINECS: 241-622-4
ADR: 3,III