Imprimer
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L13458.03 L13458.06
L13458.03EA 55.5 EUR
L13458.03 L13458.06
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 97% CAS No.: 84228-93-3 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 276-280° Beilstein Reference: 1719967 MDL No.: MFCD00040746
Formule: C₈H₇NO₂
Point de fusion: 276…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040746
Numéro CAS: 84228-93-3
EINECS: 226-265-4