Imprimer
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L13356.18 L13356.30
L13356.18EA 42 EUR
L13356.18 L13356.30
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide
Purity: 97% CAS No.: 95-31-8 Molecular Formula: C11H14N2S2 Formula Weight: 238.38 Flash Point: 165°(329°F) Melting Point: 105-110° Beilstein Reference: 158370 MDL No.: MFCD00022873
Formule: C₁₁H₁₄N₂S₂
Point de fusion: 105…110 °C
Densité: 1.290
Point d'éclair: 165 °C (329 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022873
Numéro CAS: 95-31-8
EINECS: 202-409-1