Imprimer
Ethyl mesitylglyoxylate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L13106.06 L13106.14
L13106.06EA 44.6 EUR
L13106.06 L13106.14
Ethyl mesitylglyoxylate 97%
Ethyl mesitylglyoxylate
Purity: 97% CAS No.: 5524-57-2 Molecular Formula: C13H16O3 Formula Weight: 220.27 Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 164-165°/10mm Beilstein Reference: 2970031 MDL No.: MFCD00151821
Formule: C₁₃H₁₆O₃
Point d'ébullition: 164…165 °C (10 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151821
Numéro CAS: 5524-57-2