4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L13025.03
L13025.06
L13025.03EA
25.8
EUR
L13025.03
L13025.06
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 113023-73-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Melting Point: 155-156°
Beilstein Reference: 2084039
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00020378
Formule:
C₉H₉BrO₂ Point de fusion: 155…156 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00020378 Numéro CAS: 113023-73-7 ADR: 8,III |