4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L12877.03
L12877.06
L12877.03EA
33.5
EUR
L12877.03
L12877.06
4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 28439-86-3
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₃NO₂ Point d'ébullition: 149…150 °C (3 mmHg) Densité: 1.055 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00037042 Numéro CAS: 28439-86-3 ONU: 2206 ADR: 6.1,III |