Imprimer
Hydroxypivalic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L12858.18 L12858.30
L12858.18EA 85.7 EUR
L12858.18 L12858.30
Hydroxypivalic acid ≥97%
Hydroxypivalic acid
Purity: 98% CAS No.: 4835-90-9 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Odour: Odourless Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 1747025 MDL No.: MFCD00059953
Formule: C₅H₁₀O₃
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059953
Numéro CAS: 4835-90-9
EINECS: 225-419-8