Imprimer
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L12760.03 L12760.06
L12760.03EA 33.3 EUR
L12760.03 L12760.06
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Purity: 97% CAS No.: 42712-64-1 Molecular Formula: C9H8N2O.xH2O Formula Weight: 160.18(anhy) Melting Point: ca 298° dec. Beilstein Reference: 124785 MDL No.: MFCD00052386
Formule: C₉H₈N₂O·xH₂O
Point de fusion: ∼ 298 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052386
Numéro CAS: 42712-64-1