Imprimer
3-Diethylamino-1-propyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L12237.06 L12237.14
L12237.06EA 60 EUR
L12237.06 L12237.14
3-Diethylamino-1-propyne ≥98%
3-Diethylamino-1-propyne
Purity: 98+% CAS No.: 4079-68-9 Molecular Formula: C7H13N Formula Weight: 111.19 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4305 Odour: Amine-like Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 1098468 UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00039881
Formule: C₇H₁₃N
Point d'ébullition: 119…120 °C
Densité: 0,804
Point d'éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039881
Numéro CAS: 4079-68-9
EINECS: 223-804-5
ADR: 3,II