n-Propyl bromoacetate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L11951.06
L11951.14
L11951.06EA
36.8
EUR
L11951.06
L11951.14
n-Propyl bromoacetate 97%
n-Propyl bromoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 35223-80-4
Molecular Formula: BrCH2CO2(CH2)2CH3
Formula Weight: 181.04
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1745564
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00075247
Formule:
BrCH₂CO₂(CH₂)₂CH₃ Point d'ébullition: 175…176 °C Densité: 1,399 Point d'éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075247 Numéro CAS: 35223-80-4 ADR: 8,III |