Imprimer
S-Benzyl-L-cysteine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Cys(Bzl)-OH
L11666.06 L11666.14
L11666.06EA 23.5 EUR
L11666.06 L11666.14
S-Benzyl-L-cysteine 99%
S-Benzyl-L-cysteine
Purity: 99% CAS No.: 3054-01-1 Molecular Formula: C10H13NO2S Formula Weight: 211.28 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 1879358 Optical Rotation: +28° (c=1.5 in 1N NaOH) MDL No.: MFCD00002613
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
Point de fusion: ∼ 214 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002613
Numéro CAS: 3054-01-1
EINECS: 221-273-4