Imprimer
Hexyl methacrylate 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid Hexyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L11569.14 L11569.22
L11569.14EA 47.9 EUR
L11569.14 L11569.22
Hexyl methacrylate 97% stabilisé
Hexyl methacrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 142-09-6 Molecular Formula: C10H18O2 Formula Weight: 170.25 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Characteristic Melting Point: -57° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 1754703 MDL No.: MFCD00015283
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.885
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015283
Numéro CAS: 142-09-6
EINECS: 205-521-9