Imprimer
Allyl chloroacetate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Chloroacetic acid allyl ester, Allyl 2-chloroacetate
L11531.06 L11531.14
L11531.06EA 27.9 EUR
L11531.06 L11531.14
Allyl chloroacetate 98%
Allyl chloroacetate
Purity: 98% CAS No.: 2916-14-5 Molecular Formula: ClCH2CO2CH2CH=CH2 Formula Weight: 134.56 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 1747000 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00058936
Formule: C₅H₇ClO₂
Point d'ébullition: 162…164 °C
Densité: 1.160
Point d'éclair: 61 °C (141 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058936
Numéro CAS: 2916-14-5
EINECS: 220-839-8
ADR: 6.1,III