Imprimer
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L11467.06 L11467.14
L11467.06EA 31.6 EUR
L11467.06 L11467.14
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 6269-33-6 Molecular Formula: C10H7ClO3 Formula Weight: 210.62 Melting Point: 157-159° Beilstein Reference: 2719881 MDL No.: MFCD00041465
Formule: C₁₀H₇ClO₃
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041465
Numéro CAS: 6269-33-6