Imprimer
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Butoxybenzenesulphonyl chloride, 4-Butoxybenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Butoxyphenylsulphonyl chloride
L11258.03 L11258.06
L11258.03EA 69.6 EUR
L11258.03 L11258.06
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 1138-56-3 Molecular Formula: C10H13ClO3S Formula Weight: 248.73 Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 130-131°/0.6mm Beilstein Reference: 1109264 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00052344
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃S
MW: 248.73 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C (0.6 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052344
Numéro CAS: 1138-56-3
ADR: 8 II