Imprimer
4-Hydroxybutyl acrylate 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 4-Hydroxybutyl Ester
Stabilization: 500 ppm Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
L11097.06 L11097.14
L11097.06EA 78.2 EUR
L11097.06 L11097.14
4-Hydroxybutyl acrylate 95% stabilisé
4-Hydroxybutyl acrylate
Stab. with ca 500ppm 4-methoxyphenol
Purity: 95% CAS No.: 2478-10-6 Molecular Formula: H2C=CHCO2(CH2)4OH Formula Weight: 144.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -112° Boiling Point: ca 230° Beilstein Reference: 1756545 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00010261
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Point d'ébullition: ∼230 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.041
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010261
Numéro CAS: 2478-10-6
EINECS: 219-606-3
ONU: 3082
ADR: 9 III