4-Vinylphenol solution ≥10% dans le propylène glycol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Hydroxystyrene, Phenol, 4-ethenyl-
L10902.03
L10902.06
L10902.03EA
49.9
EUR
L10902.03
L10902.06
4-Vinylphenol solution ≥10% dans le propylène glycol
4-Vinylphenol
CAS No.: 2628-17-3
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formule:
C₈H₈O MW: 120.151 g/mol Densité: 1.04 Point d'éclair: >100 °C (212 °F) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00017593 Numéro CAS: 2628-17-3 EINECS: 220-103-6 |