(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
L10551.06
L10551.03
L10551.06EA
90.4
EUR
L10551.06
L10551.03
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20972-36-5
Molecular Formula: C11H10O3
Formula Weight: 190.20
Melting Point: 138-140°
Beilstein Reference: 2691231
MDL No.: MFCD00075338
Formule:
C₁₁H₁₀O₃ Point de fusion: 138…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075338 Numéro CAS: 20972-36-5 |