Imprimer
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
L09869.03 L09869.06
L09869.03EA 88.2 EUR
L09869.03 L09869.06
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Purity: 98% CAS No.: 359-41-1 Molecular Formula: C3H3F3O Formula Weight: 112.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -40°(-40°F) Refractive Index: 1.297 Boiling Point: 38-40° Beilstein Reference: 103730 UN No.: UN1992 MDL No.: MFCD00041506
Formule: C₃H₃F₃O
MW: 112.05 g/mol
Point d'ébullition: 38…40 °C
Densité: 1.300
Point d'éclair: –40 °C (–40 °F)
Numéro MDL: MFCD00041506
Numéro CAS: 359-41-1
ADR: 3 II