Imprimer
2-Chloroethyl methacrylate 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec hydroquinone 400 - 600 ppm
L09783.09 L09783.18
L09783.09EA 115 EUR
L09783.09 L09783.18
2-Chloroethyl methacrylate 97% stabilisé
2-Chloroethyl methacrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 1888-94-4 Molecular Formula: C6H9ClO2 Formula Weight: 148.59 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 170° Beilstein Reference: 956599 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00045291
Formule: C₆H₉ClO₂
Point d'ébullition: 170 °C
Point d'éclair: 69 °C (156 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045291
Numéro CAS: 1888-94-4
EINECS: 217-566-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II