Imprimer
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) mélange de stéréoisomères ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L09598.14 L09598.22
L09598.14EA 34.5 EUR
L09598.14 L09598.22
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) mélange de stéréoisomères ≥98%
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers)
Purity: 98+% CAS No.: 1761-71-3 Molecular Formula: C13H26N2 Formula Weight: 210.37 Flash Point: 159°(318°F) Odour: Amine-like pH: 11.5 Melting Point: ca 43° Boiling Point: 325-327° Beilstein Reference: 2079179 UN No.: UN2928 MDL No.: MFCD00001496
Formule: C₁₃H₂₆N₂
Point d'ébullition: 325…327 °C
Point de fusion: ∼ 43 °C
Point d'éclair: 159 °C (318 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001496
Numéro CAS: 1761-71-3
EINECS: 217-168-8
ONU: 2928
ADR: 6.1,II