Imprimer
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L09350.06 L09350.14
L09350.06EA 50.7 EUR
L09350.06 L09350.14
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Purity: 98% CAS No.: 2444-19-1 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2050596 MDL No.: MFCD00053304
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053304
Numéro CAS: 2444-19-1
EINECS: 219-479-4