Imprimer
Diethyl isobutylmalonate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L09202.06 L09202.14
L09202.06EA 41 EUR
L09202.06 L09202.14
Diethyl isobutylmalonate 98%
Diethyl isobutylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 10203-58-4 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 1103030 MDL No.: MFCD00026869
Formule: C₁₁H₂₀O₄
Point d'ébullition: 225 °C
Densité: 0,970
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026869
Numéro CAS: 10203-58-4
EINECS: 233-504-6