2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L09020.03
L09020.06
L09020.03EA
51.1
EUR
L09020.03
L09020.06
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose 96%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
Purity: 96%
CAS No.: 7772-79-4
Molecular Formula: C16H23NO10
Formula Weight: 389.37
Melting Point: 184-189°
Beilstein Reference: 98835
Optical Rotation: +4° (c=10 in chloroform)
MDL No.: MFCD00006595
Formule:
C₁₆H₂₃NO₁₀ Point de fusion: 184…189 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006595 Numéro CAS: 7772-79-4 EINECS: 231-865-4 |