N-Methyltrimethylacetamide 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L08916.06
L08916.14
L08916.06EA
78.3
EUR
L08916.06
L08916.14
N-Methyltrimethylacetamide 96%
N-Methyltrimethylacetamide
Purity: 96%
CAS No.: 6830-83-7
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 105-110°/15mm
Beilstein Reference: 1744142
MDL No.: MFCD00043643
Formule:
C₆H₁₃NO Point d'ébullition: 105…110 °C (15 mmHg) Point de fusion: 89…93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043643 Numéro CAS: 6830-83-7 |