Ethyl indole-3-acrylate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L08703.03
L08703.06
L08703.03EA
48.9
EUR
L08703.03
L08703.06
Ethyl indole-3-acrylate 97%
Ethyl indole-3-acrylate
Purity: 97%
CAS No.: 15181-86-9
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 476317
MDL No.: MFCD00051947
Formule:
C₁₃H₁₃NO₂ Point de fusion: 118…122 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051947 Numéro CAS: 15181-86-9 |