Imprimer
3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L08675.09 L08675.18
L08675.09EA 64.8 EUR
L08675.09 L08675.18
3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone 98%
3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone
Purity: 98% CAS No.: 3160-37-0 Molecular Formula: C11H10O3 Formula Weight: 190.20 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 83983 MDL No.: MFCD00016907
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016907
Numéro CAS: 3160-37-0