Lithium aluminium di-n-butylamide solution 0.16 M dans le 1,2-Diméthoxyéthane
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
L08269.AE
L08269.AP
L08269.AEEA
141
EUR
L08269.AE
L08269.AP
Lithium aluminium di-n-butylamide solution 0.16 M dans le 1,2-Diméthoxyéthane
Lithium aluminium di-n-butylamide
CAS No.: 15405-86-4
Molecular Formula: C32H72AlLiN4
Formula Weight: 546.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: -54°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051918
Formule:
C₃₂H₇₂AlLiN₄ MW: 546.87 g/mol Point de fusion: –54 °C Densité: 0.860 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00051918 Numéro CAS: 15405-86-4 ONU: 1993 ADR: 3 III |