Imprimer
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) principalement trans ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(tert-butyl)cyclohexanecarboxylic acid
L08248.06 L08248.14
L08248.06EA 53.8 EUR
L08248.06 L08248.14
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) principalement trans ≥98%
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Purity: 98+% CAS No.: 5451-55-8 Molecular Formula: C11H20O2 Formula Weight: 184.28 Beilstein Reference: 2043187 MDL No.: MFCD00042622
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042622
Numéro CAS: 5451-55-8