Methyl-β-D-galactopyranoside
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl-β-D-galactoside, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
CAS No.: 1824-94-8
Molecular Formula: C7H14O6
Formula Weight: 194.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 175-179°
Beilstein Reference: 81569
Optical Rotation: -16° (c=1.5 in methanol)
MDL No.: MFCD00064357
Formule:
C₇H₁₄O₆ Point de fusion: 175…179 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00064357 Numéro CAS: 1824-94-8 EINECS: 217-361-7 |