Imprimer
1-Naphthohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L07942.06 L07942.14
L07942.06EA 59.8 EUR
L07942.06 L07942.14
1-Naphthohydrazide ≥98%
1-Naphthohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 43038-45-5 Molecular Formula: C11H10N2O Formula Weight: 186.21 Melting Point: 166-168° Beilstein Reference: 2966714 MDL No.: MFCD00016804
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016804
Numéro CAS: 43038-45-5
EINECS: 256-054-2